Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión del conector en T de unión de PVDF
Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos para una instalación más permanente en aplicaciones de alta presión.
Marca:  Cole-Parmer™ 06382-45
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11759529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Se puede montar la trayectoria del líquido en el laboratorio sin el uso de herramientas
  • Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo del accesorio
  • Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
  • Proporcionamos una excelente resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Tubos con DI de 1/8 pulg
Excelente resistencia química
Autoclave u óxido de etileno
Conector de compresión
PVDF
1 unidad
Orificio de 3/32 pulg.; de 1 a 1/8 x 3/4 pulg
19 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión del conector en T de unión de PVDF > Para tubos con DE de1/8 pulg