Learn More
ATG5 (Autophagy Marker) Mouse, Clone: ATG5/2101, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | ATG5 (Autophagy Marker) |
---|---|
Clon | ATG5/2101 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941238
|
EnquireBio
9474-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15951238
|
EnquireBio
9474-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ATG5 (Autophagy Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human ATG5 protein (apprx. aa 1-119) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
50-32kDa |
ATG5/2101 | |
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
9474 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
THP-1, PANC-1, Raji or HeLa cells. Brain, Ovary, Endometrium, Colon or Duodenum |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ATG5 (Autophagy Marker) Mouse, Clone: ATG5/2101, enQuireBio™