Learn More
ATG5 (Autophagy Marker) Mouse, Clone: ATG5/2101, enQuireBio™
Código de producto. 15951238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15951238 100 μg 100 microgramos
15941238 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15951238
Marca: EnquireBio 9474MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno ATG5 (Autophagy Marker)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ATG5/2101
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human ATG5 protein (apprx. aa 1-119)
Peso molecular del antígeno 50-32kDa
Control positivo THP-1, PANC-1, Raji or HeLa cells. Brain, Ovary, Endometrium, Colon or Duodenum
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9474
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ