Learn More
ATG5 (Autophagy Marker) Mouse, Clone: ATG5/2101, enQuireBio™
Código de producto. 15941238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15941238 20 μg 20 microgramos
15951238 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15941238
Marca: EnquireBio 9474MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno ATG5 (Autophagy Marker)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ATG5/2101
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human ATG5 protein (apprx. aa 1-119)
Peso molecular del antígeno 50-32kDa
Control positivo THP-1, PANC-1, Raji or HeLa cells. Brain, Ovary, Endometrium, Colon or Duodenum
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9474
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ