Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga ART™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15113576
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Para utilizar con (equipo):
Eppendorf
Universal Fit
Modelo:
ART sin filtrar
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 560
paquete de 960
Código de producto. 15113576
Marca: Thermo Scientific™ 3502RT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™.
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™. Este sistema proporciona una opción que respeta el medio ambiente sin poner en peligro la esterilidad.
Características:
  • El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
  • Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
  • La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
  • La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
  • Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
  • Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Nota:
Se necesita una gradilla vacía para las piezas -RT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Modelo ART sin filtrar
Longitud (imperial) 1,2 in
Longitud (métrico) 3,13cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Gradilla
Cantidad 4800/Cs.
Características ecológicas Menos recursos utilizados y menos residuos
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Fit for Purpose Certificado de calidad