Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, longitud extendida universal
Código de producto. 11967714 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
A granel
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
11967714 Recarga paquete de 960
11983416 A granel paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11967714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.75€
    36.60€ / paquete de 960
    Ahorro 56.15€
    60% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
Todas las puntas estériles en gradilla están envueltas al vacío y tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
Características del inserto SureOne
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos. Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Características del embalaje de las recargas SureOne
  • La información del producto se muestra en la caja
  • La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
  • Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
  • El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
  • El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 46 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Formato Recarga
Estilo de punta Longitud extendida
Envase Insertos de recarga de 96 puntas
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos SureOne
Material Polipropileno
Graduaciones 2,5 μl
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su