Descripción
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las recargas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
- epT.I.P.S. Caja 2.0 y epT.I.P.S. Conjunto disponible en Eppendorf Calidad
- ACTO™ -etiquetado por la organización sin fines de lucro My Green Lab™ Para ayudarle a tomar una decisión informada sobre el producto en lo que respecta a la sostenibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | epTIPS |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Standard |
| Envase | Juego |
| Mostrar más |