Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium tiene una amplia eficacia antimicrobiana y es adecuado para desinfectar suelos, paredes y equipos médicos.
155.00€ - 194.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Concentrado de desinfectante |
---|---|
pH | 7 ± 0,5 |
Certificaciones/conformidad | Bacterias EN 1040, EN 13727 Activo en BMR y BHR según EN 13727 Activo en K. pneumoniae OXA 48, EN 1369 Micobacterias: M. terrae: EN 14348 M. terrae: EN 13697 Levaduras: EN 1275, EN 13624, EN 13697 Mohos: EN 13624, EN 13697Viruses (levaduras): Conforme a la norma EN 14476: PRV (virus modelo de la hepatitis B, VHB), BVDV (virus modelo de la hepatitis C, VHC), virus vaccinia, virus herpes, conforme a la norma EN 14476: Rotavirus |
Composición | Cloruro de didecildimetilamonio (n.º de CAS 7173-51-5: 82 mg/g), digluconato de clorhexidina (CAS, RN 18472-51-0: 5,2 mg/g), excipientes |
Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 35 °C |
Descripción
- Limpieza y desinfección de suelos, paredes y equipos médicos
- Amplia eficacia antimicrobiana
- Fórmula no corrosiva, compatible con superficies lavables
- No deja película ni residuos pegajosos.
- Para su uso en agua templada y tibia
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Concentrado de desinfectante | |
Bacterias EN 1040, EN 13727 Activo en BMR y BHR según EN 13727 Activo en K. pneumoniae OXA 48, EN 1369 Micobacterias: M. terrae: EN 14348 M. terrae: EN 13697 Levaduras: EN 1275, EN 13624, EN 13697 Mohos: EN 13624, EN 13697Viruses (levaduras): Conforme a la norma EN 14476: PRV (virus modelo de la hepatitis B, VHB), BVDV (virus modelo de la hepatitis C, VHC), virus vaccinia, virus herpes, conforme a la norma EN 14476: Rotavirus | |
De 5 °C a 35 °C | |
Desinfección de suelos, paredes y equipos médicos |
7 ± 0,5 | |
Cloruro de didecildimetilamonio (n.º de CAS 7173-51-5: 82 mg/g), digluconato de clorhexidina (CAS, RN 18472-51-0: 5,2 mg/g), excipientes | |
Diluir al 0,25 % |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, propan-2-ol, N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,3,11,13-tetra
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium