Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium
Código de producto. 15398934
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 l
5 l
Cantidad:
12/Paq.
4/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
15398934 1 l 12/Paq. paquete de 12
15348954 5 l 4/Cs. paquete de 4
2 options
Código de producto. 15398934
Marca: Laboratoires Anios™ 2436092
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium tiene una amplia eficacia antimicrobiana y es adecuado para desinfectar suelos, paredes y equipos médicos.
  • Limpieza y desinfección de suelos, paredes y equipos médicos
  • Amplia eficacia antimicrobiana
  • Fórmula no corrosiva, compatible con superficies lavables
  • No deja película ni residuos pegajosos.
  • Para su uso en agua templada y tibia
  • Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Tipo de producto Concentrado de desinfectante
pH 7 ± 0,5
Scent Olor normal
Certificaciones/conformidad Bacterias EN 1040, EN 13727 Activo en BMR y BHR según EN 13727 Activo en K. pneumoniae OXA 48, EN 1369 Micobacterias: M. terrae: EN 14348 M. terrae: EN 13697 Levaduras: EN 1275, EN 13624, EN 13697 Mohos: EN 13624, EN 13697Viruses (levaduras): Conforme a la norma EN 14476: PRV (virus modelo de la hepatitis B, VHB), BVDV (virus modelo de la hepatitis C, VHC), virus vaccinia, virus herpes, conforme a la norma EN 14476: Rotavirus
Composición Cloruro de didecildimetilamonio (n.º de CAS 7173-51-5: 82 mg/g), digluconato de clorhexidina (CAS, RN 18472-51-0: 5,2 mg/g), excipientes
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 35 °C
Dilución Diluir al 0,25 %.
Para utilizar con (aplicación) Desinfección de suelos, paredes y equipos médicos
Cantidad 12/Paq.
Volumen (métrico) 1 l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • aniosurf ND premium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, propan-2-ol, diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine, N-C12