Learn More
Amphotericin B (Yellow Solution/250μg/mL), Fisher BioReagents
58.55€ - 79.40€
CAS | 1397-89-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C47H73NO17 |
Peso molecular (g/mol) | 924.09 |
Número MDL | MFCD00877763 |
Clave InChI | APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N |
PubChem CID | 134129663 |
Nombre IUPAC | (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaeno-38-car |
SMILES | C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10346503
|
Fisher BioReagents
BP2645-20 |
20 mL | Frasco de polietileno |
58.55€
20 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10746254
|
Fisher BioReagents
BP2645-50 |
50 mL | Frasco de polietileno |
79.40€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La anfotericina B es eficaz contra levaduras y hongos. Solución antibiótica utilizada en biología celular.
1397-89-3 | |
924.09 | |
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N | |
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaeno-38-car |
C47H73NO17 | |
MFCD00877763 | |
134129663 | |
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O |
Especificaciones
Amphotericin B | |
250μg/mL | |
1397-89-3 | |
Amarillo | |
MFCD00877763 | |
15, 582 | |
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O | |
924.09 | |
924.1 |
Amphotericin B | |
Líquido | |
Filter Sterilized | |
C47H73NO17 | |
de 100 °C | |
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N | |
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,35,37-octahidroxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaeno-38-car | |
134129663 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : -20 °C
Nombre del producto
- Amphotericin B Solution
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Amphotericin B (Yellow Solution/250μg/mL), Fisher BioReagents