Learn More
Anfotericina B (solución amarilla/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Descripción
La anfotericina B es eficaz contra levaduras y hongos. Solución antibiótica utilizada en biología celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amphotericin B |
| Tipo | Anfotericina B |
| Nombre de nota | 250 μg/ml |
| Forma física | Líquido |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Esterilidad | Esterilizado mediante filtración |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 50 mL |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Índice Merck | 15, 582 |
| Mostrar más |