Learn More
Solución de hidróxido amónico, TraceSELECT Ultra, para análisis ultratrace, ≥20 % en H2O, Fluka, Honeywell
227.99€ - 707.25€
CAS 7732-18-5, 1336-21-6
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ammonia aqueous, Ammonia water
Nombre IUPAC refrigeración
SMILES O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15661560
SDS Ver documentos
Honeywell Fluka
16748-250ML
250 mL
227.99€
250 ml
15651560
SDS Ver documentos
Honeywell Fluka
16748-1L
1 L
707.25€
1 litro
Descripción
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en a nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de hidróxido amónico, TraceSELECT Ultra, para análisis ultratrace, ≥20 % en H2O, Fluka, Honeywell