Learn More
Solución de hidróxido amónico, TraceSELECT Ultra, para análisis ultratrace, ≥20 % en H2O, Fluka, Honeywell Código de producto.: 15651560
Solución de hidróxido amónico, TraceSELECT Ultra, para análisis ultratrace, ≥20 % en H2O, Fluka, Honeywell
Código de producto. 15651560 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. 15651560
Marca: Honeywell Fluka 167481L
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en a nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5, 1336-21-6
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ammonia aqueous, Ammonia water
Nombre IUPAC refrigeración
SMILES O
Especificaciones
Punto de ebullición 24°C
% mín. CAS ≥70.00, ≥20.00
% máx. CAS <90.00, <30.00
Beilstein 3587154
Densidad 0.90 g/cm3
Cantidad 1 L
Grado Análisis de trazas
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonia, aqueous solution
Título del producto
Solución de hidróxido amónico, TraceSELECT Ultra, para análisis ultratrace, ≥20 % en H2O, Fluka, Honeywell >