Learn More
Solución de amoníaco, fuerte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
259.00€ - 285.00€
CAS | 7664-41-7 |
---|---|
Fórmula molecular | H3N |
Peso molecular (g/mol) | 17.03 |
Número MDL | MFCD00011418 |
Clave InChI | QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol |
PubChem CID | 222 |
ChEBI | CHEBI:16134 |
SMILES | N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15588904
|
Avantor J.T.Baker
9726-02 |
500 mL | Frasco de vidrio |
285.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15518654
|
Avantor J.T.Baker
9726-05 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
259.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
7664-41-7 | |
17.03 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
222 | |
N |
H3N | |
MFCD00011418 | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
CHEBI:16134 |
Especificaciones
Ammonia Solution | |
7664-41-7 | |
MFCD00011418 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
amoníaco | |
222 | |
17.03 | |
1L = 0.90kg |
Strong | |
H3N | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
FCC/NF |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de amoníaco, fuerte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™