Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonia Solution |
| Nombre de nota | Fuerte |
| Forma física | Líquidos |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1L = 0.90kg |
| Nombre IUPAC | amoníaco |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 17.03 |
| Porcentaje de pureza | Del 27,0 al 30,0% |
| Grado | FCC/NF |