Learn More
Solución de amoníaco, fuerte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™ Código de producto.: 15518654
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Solución de amoníaco, fuerte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15518654 Tienda J.T.Baker Productos
2.5 L, Frasco de vidrio, 2.50 litro
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 15518654
Marca: Avantor J.T.Baker 972605
CAS 7664-41-7
Fórmula molecular H3N
Peso molecular (g/mol) 17.03
Número MDL MFCD00011418
Clave InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-folMostrar másMostrar menos
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia Solution
Nombre de nota Strong
Cantidad 2.5 L
Nombre IUPAC azano
Formula Weight (peso de la fórmula) 17.03
Grado FCC/NF
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1L = 0.90kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Título del producto
Solución de amoníaco, fuerte, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™ >