Learn More
Cloruro de platino(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371004 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10685832 1 g Frasco de vidrio 1 g
10541451 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195402500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-96-1
Fórmula molecular Cl4Pt
Peso molecular (g/mol) 336.88
Número MDL MFCD00011182
Clave InChI FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
Nombre IUPAC tetracloroplatino
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) chloride
Punto de fusión 370.0°C
Nombre de nota 99%
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 250 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal PtCl4
Información de solubilidad Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.89
Porcentaje de pureza 99%