Learn More
ALW-II-41-27, MedChemExpress
MedChemExpress ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.

322.65€ - 1518.75€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | ALW-II-41-27 |
---|---|
CAS | 1186206-79-0 |
Color | Light Yellow |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C32H32F3N5O2S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16473467
![]() |
Medchem Express
HY-18007 |
50 mg |
1518.75€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16429927
![]() |
Medchem Express
HY-18007 |
5 mg |
322.65€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16427448
![]() |
Medchem Express
HY-18007 |
10 mg |
506.25€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.Especificaciones
ALW-II-41-27 | |
Light Yellow | |
C32H32F3N5O2S | |
DMSO : ≥ 47 mg/mL (77.34 mM) | |
607.69 | |
99.38% | |
Solid |
1186206-79-0 | |
Research | |
Eph receptor tyrosine kinase inhibitor | |
CC1=C(NC(C2=CC(C3=CC=CS3)=CN=C2)=O)C=C(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C1 | |
607.69 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.