Learn More
ALW-II-41-27, MedChemExpress
Código de producto. 16429927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429927 5 mg 5 miligramos
16473467 50 mg 50 miligramos
16427448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16429927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18007
MedChemExpress ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALW-II-41-27
CAS 1186206-79-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H32F3N5O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Eph receptor tyrosine kinase inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (77.34 mM)
SMILES CC1=C(NC(C2=CC(C3=CC=CS3)=CN=C2)=O)C=C(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 607.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.69
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease