Learn More
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 17 g/bolo
52.96€ - 317.58€
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Al |
Peso molecular (g/mol) | 26.98 |
Número MDL | MFCD00134029 |
Clave InChI | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
Nombre IUPAC | aluminio |
SMILES | [Al] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11386777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010092.30 |
250 g |
52.96€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11376777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010092.A1 |
1 kg |
89.34€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11366777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010092.A7 |
5 kg |
317.58€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminio |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Especificaciones
Aluminum | |
7429-90-5 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio | |
5359268 | |
Odorless |
Plata | |
Silver-colored lump | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
≈17 g/bolo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes