Learn More
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11366777
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366777
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11366777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010092.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Forma: Aprox. 17 g/bolo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminio
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored lump
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Cantidad 5 kg
Olor Odorless
Formulario ≈17 g/bolo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ16G015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Número de loteH25X007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Número de loteN17H031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Número de loteX26H055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
Número de loteJ18M57 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010092.A7,010092.A1,010092.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >