Learn More
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11376777
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376777
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11376777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010092.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Forma: Aprox. 17 g/bolo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminio
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored lump
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Formulario ≈17 g/bolo
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masa de aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.