Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 57-435
Proporciona un agarre seguro con una flexibilidad mejorada. Los guantes de inmersión de nitrilo Ansell AlphaTec™ serie 58-435 proporcionan un control óptimo al manipular artículos aceitosos o húmedos.
127.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15599441
|
Ansell™
58435070 |
7 |
127.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15509451
|
Ansell™
58435080 |
8 |
127.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15519451
|
Ansell™
58435090 |
9 |
127.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15385181
|
Ansell™
58435100 |
10 |
127.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15375191
|
Ansell™
58435110 |
11 |
127.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Capa de nitrilo con revestimiento de algodón
- La confección de segunda piel a presión se ajusta perfectamente a toda la palma
- El puño extralargo amplía la protección al antebrazo superior
- Para protección contra líquidos y productos químicos
- Puño con manopla
- Revestimiento verde de vidrio, color de inmersión gris antracita
Especificaciones
Nitrilo | |
Manopla |