Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 57-435
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Con tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan objetos aceitosos o húmedos
- Se requiere menos fuerza para sostener objetos resbaladizos, reduciendo la fatiga de las manos y los brazos
- Ofrecen una mayor flexibilidad y movilidad gracias al revestimiento de nitrilo con forro de felpa de algodón y al ajuste ceñido que se adapta a la palma de la mano y aporta una sensación de segunda piel
- Tiene un revestimiento de 152,4 μm (6 mil) eficaz contra los derivados de hidrocarburos, las bases de alcohol y una multitud de disolventes y ésteres
- Ofrece una protección superior contra los enganches, las perforaciones y la abrasión para un uso prolongado
- La canaleta plegable ayuda a evitar el goteo sobre el antebrazo, mientras que el puño extralargo extiende la protección hasta la parte superior del antebrazo
Aplicaciones:
- Manipulación de productos químicos
- Petroquímica
- Caucho y aditivos de caucho
- Manipulación de piezas metálicas cubiertas de líquido
- Mantenimiento de herramientas industriales
- Manipulación de aceites usados
- Tratamiento de aguas y residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 374, EN 388:2003 4001 |
| Descripción | Diseño de agarre: Tecnología Ansell Grip™ |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde, Gris |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
| Tamaño | 9 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Material de revestimiento | Borra de algodón |
| Mostrar más |