Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 57-435
Código de producto. 15375191 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15375191 11 12 pares
15599441 7 12 pares
15509451 8 12 pares
15519451 9 12 pares
15385181 10 12 pares
5 options
Código de producto. 15375191
Marca: Ansell™ 58435110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un agarre seguro con una flexibilidad mejorada. Los guantes de inmersión de nitrilo Ansell AlphaTec™ serie 58-435 proporcionan un control óptimo al manipular artículos aceitosos o húmedos.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Con tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan objetos aceitosos o húmedos
  • Se requiere menos fuerza para sostener objetos resbaladizos, reduciendo la fatiga de las manos y los brazos
  • Ofrecen una mayor flexibilidad y movilidad gracias al revestimiento de nitrilo con forro de felpa de algodón y al ajuste ceñido que se adapta a la palma de la mano y aporta una sensación de segunda piel
  • Tiene un revestimiento de 152,4 μm (6 mil) eficaz contra los derivados de hidrocarburos, las bases de alcohol y una multitud de disolventes y ésteres
  • Ofrece una protección superior contra los enganches, las perforaciones y la abrasión para un uso prolongado
  • La canaleta plegable ayuda a evitar el goteo sobre el antebrazo, mientras que el puño extralargo extiende la protección hasta la parte superior del antebrazo
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Petroquímica
  • Caucho y aditivos de caucho
  • Manipulación de piezas metálicas cubiertas de líquido
  • Mantenimiento de herramientas industriales
  • Manipulación de aceites usados
  • Tratamiento de aguas y residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material de la parte posterior Nitrilo
Chlorinated No
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Gray
Finger Thickness (English) 0.0278 in.
Finger Thickness (Metric) 0.72 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0276 in.
Palm Thickness (Metric) 0.7 mm
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 11
Grosor (imperial) 0.7 mm
Grosor (métrico) 0.0276 in.
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Ansell Grip Technology
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Unlined
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 57-435