Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural Alphatec™ serie 55-107
Proporcionan una protección eficaz en entornos de gran exigencia física. Los guantes de látex de caucho natural Ansell Alphatec™ serie 55-107 protegen contra los desgarros, las abrasiones, los cortes y las perforaciones.
204.00€ - 218.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003, A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003 |
---|---|
Color | Natural |
Acabado exterior | Suave |
Material | Látex de caucho |
Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15521694
|
Ansell™
55107100 |
10 |
218.00€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15531694
|
Ansell™
55107090 |
9 | N/A | |||||||
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Altamente resistentes a la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes, aldehídos y cetonas
- Su gran grosor aumenta tanto la durabilidad como la resistencia química y física de los guantes
- Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
- Biotecnologías.
- Mezcla de líquidos
- Investigación química y médica
- Manipulación de productos químicos
- Industria química
- Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Manipulación de productos químicos y biológicos
- Aplicaciones de protección de productos
Especificaciones
EN 420:2003, A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003 | |
Suave | |
Guantes de protección contra productos químicos y líquidos | |
Con reborde enrollado | |
230 mm |
Natural | |
Látex de caucho | |
0,76 mm | |
10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete | |
787 mm |