Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural Alphatec™ serie 55-107
Código de producto. 15531694 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15531694 9 1 par
15521694 10 1 par
2 options
Código de producto. 15531694
Marca: Ansell™ 55107090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan una protección eficaz en entornos de gran exigencia física. Los guantes de látex de caucho natural Ansell Alphatec™ serie 55-107 protegen contra los desgarros, las abrasiones, los cortes y las perforaciones.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Altamente resistentes a la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes, aldehídos y cetonas
  • Su gran grosor aumenta tanto la durabilidad como la resistencia química y física de los guantes
  • Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
  • Biotecnologías.
  • Mezcla de líquidos
  • Investigación química y médica
  • Manipulación de productos químicos
  • Industria química
  • Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
  • Productos farmacéuticos
  • Manipulación de productos químicos y biológicos
  • Aplicaciones de protección de productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003, A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003
Coating Material Natural Rubber Latex
Color Natural
Cut Resistance Rating Level A
Acabado exterior Suave
Hand Ambidextrous
Material Látex de caucho
Tipo de producto Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,76 mm
Estilo de dedo Smooth
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado 10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete
Tamaño del puerto (métrico) 230 mm
Longitud (métrico) 787 mm