Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Altamente resistentes a la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes, aldehídos y cetonas
- Su gran grosor aumenta tanto la durabilidad como la resistencia química y física de los guantes
- Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
- Biotecnologías.
- Mezcla de líquidos
- Investigación química y médica
- Manipulación de productos químicos
- Industria química
- Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Manipulación de productos químicos y biológicos
- Aplicaciones de protección de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003, A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003 |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Color | Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Látex de caucho |
| Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | 0,76 mm |
| Mostrar más |