Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Protección superior contra el aerosol líquido de bajo riesgo y partículas finas con costuras unidas para mejorar la protección general.
Marca: Ansell WH20B-00219-05
416.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
| XL | |
| Blanco | |
| Solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 | |
| Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios |
| Laminado de polietileno microporoso no tejido | |
| Sellado | |
| W20B219 |
Título del producto
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound > Tamaño: XL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido