Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Protección superior contra el aerosol líquido de bajo riesgo y partículas finas con costuras unidas para mejorar la protección general.
592.00€
Especificaciones
Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de costura | Sellado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
Modelo | W20B219 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17141015
|
Ansell
WH20B-00219-03 |
M |
592.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17151015
|
Ansell
WH20B-00219-04 |
L |
592.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17161015
|
Ansell
WH20B-00219-05 |
XL |
592.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17171015
|
Ansell
WH20B-00219-06 |
2XL |
592.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Laminado de polietileno microporoso no tejido | |
Sellado | |
W20B219 |
Blanco | |
Solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 | |
Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios |