Learn More
Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de glicerol, sin bromofenol, Thermo Scientific™
37.50€ - 64.72€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Agarose gel loading dye |
---|---|
Forma física | Líquida |
Nombre de nota | glycerol based, bromophenol free |
Concentración | 6X |
Número MDL | MFCD00675058 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Agarose gel loading dye | |
glycerol based, bromophenol free | |
MFCD00675058 |
Líquida | |
6X |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Mantener en frío