Learn More
Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de glicerol, sin bromofenol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Agarose gel loading dye |
| Nombre de nota | glycerol based, bromophenol free |
| Forma física | Líquida |
| Concentración | 6X |
| Cantidad | 25 mL |
| Número MDL | MFCD00675058 |