Learn More
Colorante de carga de gel de agarosa (6X), a base de glicerol, sin bromofenol, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Agarose gel loading dye |
| Nombre de nota | glycerol based, bromophenol free |
| Forma física | Líquida |
| Concentración | 6X |
| Cantidad | 50 mL |
| Número MDL | MFCD00675058 |