missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)

Calibration fluid for calibration of refractometers.

160.74€

Especificaciones

Tipo Calibration Fluid
Índice de refracción Mixed
Para utilizar con (equipo) Refractometer
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
30484474
Ver documentos
Xylem
90-910
Soda
160.74€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
30484454
Ver documentos
Xylem
90-911
Beverage (USA)
160.74€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
30484476
Ver documentos
Xylem
90-912
Juice
160.74€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
30484471
Ver documentos
Xylem
90-913
Pharma and Chem
160.74€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
30484479
Ver documentos
Xylem
90-914
Petrochemical
160.74€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
Especificaciones

Especificaciones

Calibration Fluid
Mixed
Refractometer
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado