Learn More
Xylem Fluido de calibración para refractómetros múltiples AG 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Código de producto. 30484471
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Bebida (USA )
Farmacia y química
Industria petroquímica
Soda
Zumo
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
30484471 Farmacia y química 25 ml
30484474 Soda 25 ml
30484454 Bebida (USA ) 25 ml
30484476 Zumo 25 ml
30484479 Industria petroquímica 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30484471 Proveedor Xylem N.º de proveedor 90913
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Líquido de calibración para calibración de refractómetros.
  • Líquido de calibración
  • Para refractómetros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Líquido de calibración
Índice de refracción Mezcla
Para utilizar con (equipo) Refractómetro
Para utilizar con (aplicación) Farmacia y química