Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Beverage (USA)
Juice
Petrochemical
Pharma and Chem
Soda
Tamaño de la unidad:
25 ml
Descripción
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Calibration Fluid |
| Índice de refracción | Mixed |
| Para utilizar con (equipo) | Refractometer |
| Para utilizar con (aplicación) | Juice |