Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento de serie TX150, depósito de acero inoxidable
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank combines the powerful and versatile Grant Optima™ TX150 digital heating circulator with a choice of five stainless steel (ST) tanks with different capacities.
Marca:  Grant Instruments™ TX150-ST12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12747839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00€
    2274.00€ / cada uno
    Ahorro 61.00€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Descripción
  • Estabilidad: ± 0,01 °C
  • Pantalla grande y brillante a todo color
  • Pantalla de inicio con iconos a través de un dial y dos botones de función
  • Programación/perfiles de temperatura (TX150, 1 programa con 30 segmentos)
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Calibración del usuario de 5 puntos
  • Dial de temperatura ajustable por el usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 0 °C a 200 °C
Acero inoxidable
150 mm
Incluye calentador/agitador de inmersión TX150 con baño ST12 de acero inoxidable de 12 l
300 mm
325 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento de serie TX150, depósito de acero inoxidable > Dimensiones interiores (an. x p. x al.):325 x 300 x 150mm