Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento de serie TX150, depósito de acero inoxidable
Código de producto. p-8014602
Click to view available options
Fondo interior (métrico):
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Altura (métrico) interior:
150 mm
200 mm
Anchura (métrico) interior:
150 mm
300 mm
Intervalo de temperatura:
De -15 °C a +200 °C
De 0 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12757839
Marca: Grant Instruments™ TX150ST18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C. Grant Instruments™ Optima™ TX150 Series Digital Heated Circulating Bath, Stainless Steel Tank combines the powerful and versatile Grant Optima™ TX150 digital heating circulator with a choice of five stainless steel (ST) tanks with different capacities.
  • Estabilidad: ± 0,01 °C
  • Pantalla grande y brillante a todo color
  • Pantalla de inicio con iconos a través de un dial y dos botones de función
  • Programación/perfiles de temperatura (TX150, 1 programa con 30 segmentos)
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Calibración del usuario de 5 puntos
  • Dial de temperatura ajustable por el usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 0 °C a 200 °C
Incluye Incluye calentador/agitador de inmersión TX150 con baño ST18
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) interior 300 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Fondo interior (métrico) 505 mm