Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación refrigerados/calefactados Isotemp™ R28 6,8-8,6 l. 230 V/50 Hz
Código de producto. 11306651 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-28°C a +100°C
De -28 °C a +150 °C
De -28 °C a +200 °C
Modelo:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Tipo de bomba:
Fuerza
Fuerza y Succión
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Modelo Tipo de bomba unitSize
11306651 De -28 °C a +150 °C Isotemp 5150 R28 Fuerza cada uno
11386641 -28°C a +100°C Isotemp 4100 R28 Fuerza cada uno
11346651 De -28 °C a +200 °C Isotemp 6200 R28 Fuerza y Succión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306651
Includes
  • Tuberías de circulación externa con conectores de 8 y 12 mm
  • Pinzas de suministro y retorno
  • Cubiertas para el área de trabajo
Para laboratorios y aplicaciones industriales.
El modelo de perfil bajo permite un acceso sencillo al baño cuando la altura de la mesa del laboratorio supone un problema. Los depósitos de acero inoxidable sin soldaduras garantizan la durabilidad y una fácil limpieza. El resistente sistema de refrigeración garantiza que las muestras y las aplicaciones se pueden enfriar rápidamente. Medición de refrigeración ajustado para lograr una excelente estabilidad de la temperatura en todo momento.
  • Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Sugerencia ecológica: En el caso de las aplicaciones menos exigentes, el consumo de energía se puede reducir mediante modos de ahorro energético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 500w
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura De -28 °C a +150 °C
Capacidad calorífica 1,2 kW
Presión máxima 17 L/min; 310 mbar
Modelo Isotemp 5150 R28
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Peso (imperial) 78,9 lb.
Peso (métrico) 35,8 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz