Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, 97 % (peso seco), máx. agua 7 %
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Brand:  Thermo Scientific Chemicals L14029.03
Cantidad 1 g
 View more versions of this product
Product Code. 11308905
  • 55.00€ / 1 g
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Adenosine-5'-diphosphate disodium salt is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de 5′adenosina-difosfato es una materia prima y un producto intermedio importante utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es 20 °C. Almacenar en gas inerte. Sensible a la humedad. Es higroscópico en la naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mostrar más
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS Documents
Documents
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252246 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Catalog NumberL14029.03,L14029.MD
Número de lote10250422 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL14029.03,L14029.MD
Número de lote10237793 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberL14029.03,L14029.MD
Número de lote10242163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog NumberL14029.03,L14029.MD
Número de lote10215118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14029.03,L14029.MD
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, 97 % (peso seco), máx. agua 7 % > 1 g
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.