Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, 97 % (peso seco), máx. agua 7 %
Código de producto. 11318905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318905 250 mg 250 miligramos
11308905 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318905 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L14029.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Adenosine-5'-diphosphate disodium salt is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de 5′adenosina-difosfato es una materia prima y un producto intermedio importante utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es 20 °C. Almacenar en gas inerte. Sensible a la humedad. Es higroscópico en la naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Peso molecular (g/mol) 471.17
Número MDL MFCD00150927
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de hidrógeno de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua ≤7 %
Cantidad 250 mg
Beilstein 3645656
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −30° (c=0.5 in 0.5M Na2HPO4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.17
Porcentaje de pureza 97%