Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, 97 % (peso seco), máx. agua 7 % Código de producto.: 11318905
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, 97 % (peso seco), máx. agua 7 %
Código de producto. p-7046345
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11318905
Marca: Thermo Scientific Chemicals L14029.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Adenosine-5'-diphosphate disodium salt is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de 5′adenosina-difosfato es una materia prima y un producto intermedio importante utilizada en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es 20 °C. Almacenar en gas inerte. Sensible a la humedad. Es higroscópico en la naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16178-48-6
Fórmula molecular C10H13N5Na2O10P2
Peso molecular (g/mol) 471.17
Número MDL MFCD00150927
Clave InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de hidrógeno de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua ≤7 %
Cantidad 250 mg
Beilstein 3645656
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −30° (c=0.5 in 0.5M Na2HPO4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.17
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10252246 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Código de productoL14029.03,L14029.MD
Número de lote10250422 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Código de productoL14029.03,L14029.MD
Número de lote10237793 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Código de productoL14029.03,L14029.MD
Número de lote10242163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Código de productoL14029.03,L14029.MD
Número de lote10215118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de productoL14029.03,L14029.MD
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de adenosina-5'-difosfato, 97 % (peso seco), máx. agua 7 % >