Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE Adcell™
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
142.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Grosor (métrico) | 1 mm |
Tipo | ADCELL |
Longitud (métrico) | 25 mm |
Anchura (métrico) | 75 mm |
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17352650
|
Epredia™
X5XER203BAD1 |
3 | Negra |
142.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17342650
|
Epredia™
X5XER202WAD1 |
12 | Blanca |
142.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
- Construcción de FEP
- Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
- Evita la contaminación cruzada
- Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
ADCELL | |
75 mm |
1 mm | |
25 mm | |
100/paq. |