Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE Adcell™
Código de producto. 17342650 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
3
12
Color:
Blanca
Negra
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Número de pocillos Color unitSize
17342650 12 Blanca paquete de 100
17352650 3 Negra paquete de 100
2 options
Código de producto. 17342650
Marca: Epredia™ X5XER202WAD1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Construcción de FEP
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo ADCELL
Número de pocillos 12
Color Blanca
Diámetro (métrico) Pocillo de 5 mm
Cantidad 100/paq.