Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE Adcell™
Código de producto. 17352650 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
3
12
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Color Tamaño de la unidad
17352650 3 Negro paquete de 100
17342650 12 Blanco paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17352650 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor X5XER203BAD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    124.99€ / paquete de 100
    Ahorro 9.01€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Construcción de FEP
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo ADCELL
Número de pocillos 3
Color Negro
Diámetro (métrico) Pocillo de 14 mm
Cantidad 100/paq.