Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de tamaño estándar con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Para mediciones de pH y valoración rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
165.00€ - 252.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Apertura y cierre con giro |
---|---|
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Referencia interna | Ag/AgCl |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Tipo de solución de llenado | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Junta | Tipo de solución de llenado | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10232781
|
Fisherbrand™
|
BNC | Cerámica única | SP135-500 | 76,2 cm |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11560174
|
Fisherbrand™
|
BNC | Cerámica doble | SP138-500 | 76,2 cm |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11520064
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU./Pin | Cerámica única | SP135-500 | 76,2 cm |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11530064
|
Fisherbrand™
|
Estándar EE. UU./Pin | Cerámica única | SP135-500 | 152,4 cm |
245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half-cell electrodes may be impractical
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Unión de cerámica porosa
- Tapón de giro para abrir/cerrar para facilitar el llenado
- La distancia constante entre la perilla de pH de vidrio universal FS-5 y la junta de referencia se traduce en una alta reproducibilidad
- Profundidad de inmersión, ∽ 10.1 cm (4 pulg)
- Cables de 76.2 cm de longitud (30 pulg), excepto 13-620-91, que tiene cable de 152.4 cm de longitud (60 pulg)
Selección de elementos de referencia internos de unión simple o doble con Ag/AgCl
- Los modelos de junta simple con referencia Ag/AgCl son perfectos para las mediciones de pH rutinarias y de valoración de soluciones acuosas con muestras y recipientes pequeños
- Los modelos de unión doble con referencia Ag/AgCl son útiles en soluciones acuosas y no acuosas, y en aplicaciones que requieren tampones TRIS
- Para muestras acuosas y no acuosas
- Ag/AgCl con unión doble elimina los problemas de medición y obstrucción cuando se utiliza en investigación con tampones Tris
Especificaciones
Apertura y cierre con giro | |
Desde 0 hasta 14 | |
Ag/AgCl | |
4 in |
Vidrio | |
Electrodo combinado de pH | |
-5°C a +100°C | |
101,6 mm |