Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de tamaño estándar con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Para mediciones de pH y valoración rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11520064
  • 252.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Protector de bombilla extraíble
Descripción
Descripción
For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half-cell electrodes may be impractical
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Unión de cerámica porosa
  • Tapón de giro para abrir/cerrar para facilitar el llenado
  • La distancia constante entre el bulbo de pH de vidrio universal FS-5 y la junta de referencia se traduce en una alta reproducibilidad
  • Profundidad de inmersión, ∽10,1 cm
  • cables de 76,2 cm de longitud, excepto 13-620-91, que tiene un cable de 152,4 cm de longitud
Selección de elementos de referencia internos de unión simple o doble con Ag/AgCl
  • Los modelos de junta simple con referencia Ag/AgCl son perfectos para las mediciones de pH rutinarias y de valoración de soluciones acuosas con muestras y recipientes pequeños
  • Los modelos de unión doble con referencia AG/AgCl son útiles en soluciones acuosas y no acuosas y en aplicaciones que requieren tampones TRIS
  • Para muestras acuosas y no acuosas
  • Ag/AgCl con unión doble elimina los problemas de medición y obstrucción cuando se utiliza en investigación con tampones Tris
Especificaciones
Especificaciones
Apertura y cierre con giro
Estándar EE. UU./Pin
Vidrio
De 23 °C a 212 °C
SP135-500
Medidor de pH
Ag/AgCl
De -5° a +100 °F
1 año
30 in
76,2 cm
Azul
Cerámica única
Desde 0 hasta 14
Electrodo combinado de pH
Para mediciones de pH y valoraciones rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
Protector de bombilla extraíble
<10 s
-5°C a +100°C
4 in
101,6 mm