Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de tamaño estándar con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Protector de bombilla extraíble
Para mediciones de pH y valoración rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
- Rango de pH de 0 a 14
- Unión de cerámica porosa
- Tapón de giro para abrir/cerrar para facilitar el llenado
- La distancia constante entre el bulbo de pH de vidrio universal FS-5 y la junta de referencia se traduce en una alta reproducibilidad
- Profundidad de inmersión, 4 in (10,1 cm)
- cables de 30 in de longitud (76,2 cm), excepto 13-620-91, que tiene un cable de 60 in de longitud (152,4 cm)
Selección de elementos de referencia internos de unión simple o doble con Ag/AgCl
- Los modelos de junta simple con referencia Ag/AgCl son perfectos para las mediciones de pH rutinarias y de valoración de soluciones acuosas con muestras y recipientes pequeños
- Los modelos de unión doble con referencia AG/AgCl son útiles en soluciones acuosas y no acuosas y en aplicaciones que requieren tampones TRIS
- Para muestras acuosas y no acuosas
- Ag/AgCl con unión doble elimina los problemas de medición y obstrucción cuando se utiliza en investigación con tampones Tris
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Apertura y cierre con giro |
| Color | Morado |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica doble |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | SP138-500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestras acuosas y no acuosas |
| Mostrar más |