Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de tamaño estándar con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Para mediciones de pH y valoración rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Protector de bombilla extraíble
Description
For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half-cell electrodes may be impractical
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Unión de cerámica porosa
- Tapón de giro para abrir/cerrar para facilitar el llenado
- La distancia constante entre el bulbo de pH de vidrio universal FS-5 y la junta de referencia se traduce en una alta reproducibilidad
- Profundidad de inmersión, ∽10,1 cm
- cables de 76,2 cm de longitud, excepto 13-620-91, que tiene un cable de 152,4 cm de longitud
Selección de elementos de referencia internos de unión simple o doble con Ag/AgCl
- Los modelos de junta simple con referencia Ag/AgCl son perfectos para las mediciones de pH rutinarias y de valoración de soluciones acuosas con muestras y recipientes pequeños
- Los modelos de unión doble con referencia AG/AgCl son útiles en soluciones acuosas y no acuosas y en aplicaciones que requieren tampones TRIS
- Para muestras acuosas y no acuosas
- Ag/AgCl con unión doble elimina los problemas de medición y obstrucción cuando se utiliza en investigación con tampones Tris
Specifications
Apertura y cierre con giro | |
Estándar EE. UU./Pin | |
Vidrio | |
De 23 °C a 212 °C | |
SP135-500 | |
Medidor de pH | |
Ag/AgCl | |
De -5° a +100 °F | |
1 año | |
60 in | |
152,4 cm |
Azul | |
Cerámica única | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
Para mediciones de pH y valoraciones rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados | |
Protector de bombilla extraíble | |
<10 s | |
-5°C a +100°C | |
4 in | |
101,6 mm |