Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de tamaño estándar con cuerpo de vidrio accumet™, sin mercurio
Código de producto. 10232781 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Estándar EE. UU./Pin
Junta:
Cerámica doble
Cerámica única
Tipo de solución de llenado:
SP135-500
SP138-500
Longitud del cable (métrico):
76,2 cm
152,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Junta Tipo de solución de llenado Longitud del cable (métrico) unitSize
10232781 BNC Cerámica única SP135-500 76,2 cm cada uno
11560174 BNC Cerámica doble SP138-500 76,2 cm cada uno
11520064 Estándar EE. UU./Pin Cerámica única SP135-500 76,2 cm cada uno
11530064 Estándar EE. UU./Pin Cerámica única SP135-500 152,4 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10232781
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Protector de bombilla extraíble
Para mediciones de pH y valoración rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
Para mediciones de pH y valoración rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Unión de cerámica porosa
  • Tapón de giro para abrir/cerrar para facilitar el llenado
  • La distancia constante entre el bulbo de pH de vidrio universal FS-5 y la junta de referencia se traduce en una alta reproducibilidad
  • Profundidad de inmersión, ∽10,1 cm
  • cables de 76,2 cm de longitud, excepto 13-620-91, que tiene un cable de 152,4 cm de longitud
Selección de elementos de referencia internos de unión simple o doble con Ag/AgCl
  • Los modelos de junta simple con referencia Ag/AgCl son perfectos para las mediciones de pH rutinarias y de valoración de soluciones acuosas con muestras y recipientes pequeños
  • Los modelos de unión doble con referencia AG/AgCl son útiles en soluciones acuosas y no acuosas y en aplicaciones que requieren tampones TRIS
  • Para muestras acuosas y no acuosas
  • Ag/AgCl con unión doble elimina los problemas de medición y obstrucción cuando se utiliza en investigación con tampones Tris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Apertura y cierre con giro
Color Azul
Tipos de conector BNC
Junta Cerámica única
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 23 °C a 212 °C
Tipo Electrodo combinado de pH
Tipo de solución de llenado SP135-500
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de pH y valoraciones rutinarias con muestras pequeñas y recipientes pequeños, donde no pueden utilizarse electrodos de semicelda separados
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH
Incluye Protector de bombilla extraíble
Referencia interna Ag/AgCl
Tiempo de respuesta <10 s
Temperatura de funcionamiento (imperial) De -5° a +100 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 4 in
Longitud del cable (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 101,6 mm
Longitud del cable (métrico) 76,2 cm